PS.
- ploché dno, odolné proti převrhnutí
- odolné vůči teplotám až do +70°C
- Maximise recovery of often very expensive chemicals
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
Samples are easily dispensed with the pour spout design without flexing the dish. These flat bottomed dishes are made from 0,3 mm thick polystyrene for better strength, stability and handling.
- ploché dno, odolné proti převrhnutí
- odolné vůči teplotám až do +70°C
Vzorky lze díky špičatému tvaru lehce dávkovat bez nutnosti ohýbání lodičky. Tyto lodičky s plochým dnem jsou vyrobeny z polystyrenu o šířce 12 mm pro lepší pevnost, stabilitu a manipulaci.
Balení: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.