Tisk…
Hledali jste: Kamínky varné
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (330093Y)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Granules of fused alumina, to reduce 'bumping' in boiling liquids.
Měrná jednotka: 1 * 250 g
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: For preparative work.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: For analytical work.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Boiling stones, made of PTFE, white, prevent chemical splashes and production of big bubbles when boiling the medium. Grain size: 4 mm. Packed in rese...
Katalogové číslo: (85106-500G)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Boiling stones, 1-3 mm, Plastic Bottle,
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Katalogové číslo: (VERND1069103)
Dodavatel: Saint-Gobain
Popis: Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
Měrná jednotka: 1 * 450 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom