Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (24)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
lahvicky-s-rozprasovacem
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/32/18989832.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Třídit podle:
Dodavatel:  Brand
Popis:   Atomizer, HDPE, Kapacita: 400 ml
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   LDPE, translucent, PP spray attachment.
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Spray bottle, Turn ‘n’ Spray, with overhead valve, Objem: 1000 ml, Výška: 295 mm
Dodavatel:  LAMAPLAST
Popis:   LDPE, translucent.
Katalogové číslo: (215-6550)
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Pressure sprayer, Objem: 1500 ml, Výška: 315 mm, Ø vněj.: 142 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Spray bottle with pump vaporizer, HDPE, Objem: 250 ml, Výška: 222 mm, Ø vněj.: 50 mm
Dodavatel:  VITLAB
Popis:   White or translucent bottles made from PP.
Katalogové číslo: (KART327)
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Atomizer with adjustment jet, HDPE, Objem: 1000 ml, Výška: 271 mm, Ø vněj.: 90 mm
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 16
  1  2  Další