Tisk…
Hledali jste: Lahvičky odstřeďovací
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: With screw closure.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PC or PPCO, wide-mouth, with PP screw closure with silicone gasket, autoclavable.
Akce
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Conical bottom and rimless, graduated.
Katalogové číslo: (525-2471)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PC, round bottom, autoclavable with PP screw closure.
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Dodavatel: SORVALL
Popis: These Fiberlite™ bottle systems combine a Nalgene bottle body with a newly designed Fiberlite cap closure.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PPCO with white PP screw cap and silicone gasket.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Dodavatel: SORVALL
Popis: Oval bottle with closure, sterile, single use, Objem: 2000 ml, PP
Dodavatel: Corning
Popis: PP, translucent or PC, clear.
Katalogové číslo: (HERA75003870)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Objem: 2000 ml
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Katalogové číslo: (215-0224)
Dodavatel: SEMADENI
Popis: PPCO, translucent with PE screw cap.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom