Tisk…
Hledali jste: Lahvičky na stanovení rozpuštěného kyslíku
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Glass, clear.
Katalogové číslo: (705-0570)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Bottles, approx. 100 ml capacity made from clear soda lime glass with grounded glass stopper NS 14/23. Height with stopper approx. 115 to 120 mm. Acce...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Brand
Popis: Sodno-vápanaté sklo.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Dissolved oxygen bottles acc. to Winkler, glass, clear, for the determination of oxygen dissolved in water.
Dodavatel: VTR Glass
Popis: Glass, clear.
Dodavatel: HIRSCHMANN
Popis: Oxygen bottles acc. to Winkler, Objem: 100-150 ml, NZ zátky: 14/23
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom