Tisk…
Hledali jste: Lahvičky kapací
49  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sodnovápenaté sklo, jantar.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE, bílá.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: LDPE, translucent, with dropping seal and PP cap.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PPCO with non-drip closure and cap made from blue PP.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: LDPE, transparent with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: LDPE, translucent, with tip and cap.
Katalogové číslo: (NALG2416-0125)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: LDPE, translucent, with white PP cap.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Dropping bottles are made of LDPE (low density polyethylene).
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
Katalogové číslo: (548-2001)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Vial file with 40 bottles with dropper tips and caps attached, LDPE, Objem: 3 ml, Výška: 49 mm, Ø vněj.: 14 mm, LDPE, Závit: 8-425
Měrná jednotka: 1 * 40 KS
Katalogové číslo: (129-2641)
Dodavatel: DESCO
Popis: Dispensing bottle suitable for many solvents.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: These translucent dispensing bottles are excellent for mild and strong buffers with a spout to dispense the contents and then could be depressed to se...
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: LDPE, translucent or LDPE, white with white PP screw cap and LDPE dosing tip.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Soda-lime glass, clear or amber.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom