Tisk…
Hledali jste: Láhve hybridizační
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Hybridisation bottles, small, Typ: UVP, Borosilikátové sklo 3.3, Ø×D: 35×150 mm
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Borosilicate glass bottles, PBT caps with PTFE/silicone liners.
Katalogové číslo: (WITG2.446.115)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Borosilicate glass 3.3, with GL 45 screw cap and silicone sealing.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Sklo, Ø×D: 40×170 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom