Tisk…
Láhve, širokohrdlá, se standardní broušenou zátkou, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
215-1318EA 5270 CZK
215-1318 215-1319 215-1349 215-1316 215-1317 215-1314 215-1347 215-1348 215-1315 215-1345 215-1313 215-1346 215-1343 215-1321 215-1344 215-1320 215-1350 215-1351
Láhve, širokohrdlá, se standardní broušenou zátkou, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré nebo hnědé, se standardním zábrusem a skleněnou zátkou.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
S tištěným sledovacím kódem (identifikace šarže).
Certifikace: ISO 4796-2.