Tisk…
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, sterilní
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
331-0070EA 11230 CZK
331-0070 331-3411 331-3412 331-3426 331-0068 331-0067 331-0065 331-0054 331-3408 331-0064 331-3407 331-0063
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, sterilní
Láhve Láhve na odběr vzorků vody
HDPE.
  • Dávkování v souladu s normami: ISO 5667-3 / ISO 19458
  • Thiosíran sodný v práškové formě
  • Uzavíratelná červená šroubová zátka zaručuje sterilitu lahví před použitím
  • Doba použitelnosti až do dvou let
Láhve mohou být plněné thiosíranem sodným, který při odběru vzorku potlačuje účinky chloru, bromu a ozonu přítomného ve vodě nebo mohou být bez thiosíranu sodného. Díky hranatému tvaru jsou velice skladné.