Tisk…
VWR®, Láhve širokohrdlé, hranaté, se šroubovacím uzávěrem,
Dodavatel: VWR
215-3726EA 3010 CZK
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Láhve širokohrdlé, hranaté, se šroubovacím uzávěrem,
Láhve Láhve plastové
HDPE, přírodní barva nebo hnědá (2700 ml) se šroubovacím uzávěrem a vnitřním uzávěrem.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Capped ionised (10 kGray) or non sterile
  • Excellent shock resistance
Díky svému tvaru šetří místo Široké hrdlo pro snadné plnění. Snadná kontrola obsahu díky průhlednému HDPE. Šroubovací uzávěr se samostatným těsněním Ideální pro uskladnění kapalin, pevných látek a prášků. Láhve s objemem 500, 1000, 2000 a 2700 ml mají vylisovanou stupnici. Láhve s objemem 2500/2700 ml mají integrované držadlo