Tisk…
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hledali jste: Krabice
313  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"313"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Krabice vyrobené z bílé lepenky. Pro skladování kryogenních vialek při nízkých teplotách.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lepenka s povrchovou úpravou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: A broad variety of PP storage boxes to securely hold a wide range of vial sizes and bottles. Perfect for space-saving storage in the laboratory or in ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vyrobeno z průhledného polypropylenu potravinářské kvality. Tyto víceúčelové boxy jsou silné, průhledné plastové nádoby, které lze použít jako obalov...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cardboard, coated.
Katalogové číslo: (631-1065)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kartotéka v bílém kartonu.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nerezová ocel, čtvercové dno, autoklávovatelné.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made of corrugated or thin film PP.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cardboard, coated.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Corrugated cardboard box.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These plastic stackable Euro containers are ideal for simple storage solutions as well as highly automated systems. Made from strong plastic these con...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lepenka, bílá.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lepenka.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Průhledné nádoby na malé předměty, jako jsou pipetovací špičky nebo zkumavky a další volně ložený spotřební materiál.
Katalogové číslo: (216-2006)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento akrylový kombinovaný dávkovač příslušenství pojme nejběžněji používané laboratorní jednorázové předměty na jednom centrálním místě. Zásobník uch...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 313
no targeter for Bottom