Tisk…
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hledali jste: Kryoboxy
95  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"95"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Krabice vyrobené z bílé lepenky. Pro skladování kryogenních vialek při nízkých teplotách.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lepenka s povrchovou úpravou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cardboard, coated.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cardboard, coated.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made of corrugated or thin film PP.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lepenka.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lepenka, bílá.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Corrugated cardboard box.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vyrobeno z bílé lepenky.
Katalogové číslo: (479-1349)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made from corrugated PP.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vlnitá lepenková krabice.
Katalogové číslo: (479-2214)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cryoboxes, fiberboard, sturdy, water-repellent, with covers for sample storage.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Made of extra strong polycarbonate.
Katalogové číslo: (478-0241)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polykarbonát.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom