Tisk…
VWR®, Stojany pro centrifugační mikrozkumavky a kryogenní vialky
Dodavatel: VWR
VWR®
479-0076EA 759 CZK
479-0076
VWR®, Stojany pro centrifugační mikrozkumavky a kryogenní vialky
Krabice Kryoboxy
Recycled plastic – Virgin resins and sustainable product design.
  • stojany lze použít do krabiček na VWR® pipetovací špičky
  • stohovatelné stojany, plavou - pro vodní lázně
  • s čiré víkem
Uskladňovací systém pro 24x1,5/2,0 ml nebo 48x1,5/2,0 ml centrifugační mikrozkumavky a kryogenní vialky. Plně autoklávovatelné (122°C) a zamrazitelné (–90°C).