Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (5)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Krabičky na zkumavky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/30/18374030.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (211-0370)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP, s průhledným víkem
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Recyklovatelný plast
Dodavatel:  HEATHROW
Popis:   Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. Its opening ...
Dodavatel:  Simport Scientific
Popis:   Cover and base made of polystyrene.
Dodavatel:  GLW
Popis:   Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Dodavatel:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Box in bright colours made of polypropylene for 9 cell culture tubes of 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as ...
Dodavatel:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7