Tisk…
Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hledali jste: Krabice přepravní
29  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vyrobeno z průhledného polypropylenu potravinářské kvality. Tyto víceúčelové boxy jsou silné, průhledné plastové nádoby, které lze použít jako obalov...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These perforated plastic stackable Euro containers are made from heavy-duty polypropylene, suitable for every industry and for any application. They p...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These plastic stackable Euro containers are ideal for simple storage solutions as well as highly automated systems. Made from strong plastic these con...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These sturdy, transparent plastic containers are made of translucent material. The translucent material allows users to check whether a container is e...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Izolovaný voděodolný nosič.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Cartons for b.safe Politainer 10 L, Š×H×V: 228×228×228 mm
Dodavatel: MULTIROIR
Popis: Lightweight plastic pallets are made from recycled PP or HDPE and are a real alternative to wooden pallets.
Dodavatel: MULTIROIR
Popis: These polypropylene pallet boxes are ideal for storage, transportation and preparation of goods and/or foodstuffs. Its material gives them exceptiona...
Dodavatel: MULTIROIR
Popis: Medium pallet with safety edge in recycled polypropylene material resistant to shocks and temperature variations.
Dodavatel: HEATHROW
Popis: PC, transparent.
Dodavatel: MULTIROIR
Popis: These containers, with robust attached lids, are designed to stack when full and nest when empty. The recesses of the hinged lid ensure high stability...
Dodavatel: BD Medical
Popis: Plastic, coloured.
Katalogové číslo: (HEAT120926)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Your reliable solution for the safe and convenient transportation of laboratory samples, instruments, and valuable items. Crafted to meet the stringen...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (MULC14713)
Dodavatel: MULTIROIR
Popis: These transport boxes are ideal for storage and logistics of solutions.
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: PP, grey.
Dodavatel: DELTA T
Popis: These extra strong insulated boxes can be used for delivery. Made from Neopor® the boxes consist of 2 different parts which can be fitted together to ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom