Tisk…
Hledali jste: Krabice odpadkové
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (212-1833)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Corrugated cardboard with PE pouch, 50 µm thick.
Dodavatel: ECONIX LTD
Popis: These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
Dodavatel: ECONIX LTD
Popis: The 6 L Bio-bin® has been specifically designed to safely contain serological pipettes in labs.
Dodavatel: CEMO GMBH
Popis: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Katalogové číslo: (MARO108000.00)
Dodavatel: MARTOR ARGENTAX
Popis: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: The box is used with waste chute 736-0847 and 736-0846.
Katalogové číslo: (129-4288)
Dodavatel: DELTALAB
Popis: PP, yellow.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Corrugated cardboard.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom