Tisk…
Hledali jste: Kartáče
50  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: DESCO
Popis: Brushes minimise static charge generation and remove electrostatic charges to ground when held by grounded personnel.
Katalogové číslo: (PPSA3590500)
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
Dodavatel: Sampling Systems
Popis: Brushes with nylon bristles in a twisted stainless steel wire frame and aluminium handle. Ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers...
Dodavatel: DELTALAB
Popis: These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: The FlexBrush™ is ideal for cleaning over and around piping and fittings. The flexibility of the head allows the user to shape the head for custom cle...
Waste Reducing
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: Stainless steel wire brushes with nylon bristles.
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: These durable, 100% polypropylene brushes clean finely polished stainless steel parts without scratching.
Katalogové číslo: (SCOT290740059)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Stubborn soiling and deposits in NMR tubes can be easily removed with the NMR brush.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: Kartáče, Cleaning brush for butyrometer body, For: Butyrometer, Handle material: Drát, Celková délka: 270 mm
Katalogové číslo: (MICRBRWH-66)
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: These cylinder brushes with brush heads feature ACME thread for attachment to STA series handles.
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: The kettle brush is an oblong-shaped brush with a flare head design and polyester bristles, that is well suited for an all-around, thorough cleaning o...
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: A stiff-bristle brush head and threaded plastic handle, specifically designed for cleaning floor drains. The brush head features black bristles for co...
Katalogové číslo: (MICRBRWH-67)
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom