Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění promývaček plynů a odměrných válců
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0223EA 670 CZK
17252-120 149-0223 149-0202 149-0224
VWR®, Kartáč na čištění promývaček plynů a odměrných válců
Kartáče
Kartáče jsou speciálně navrženy pro čištění promývaček plynů, odměrných válců a velkých zkumavek.
  • štětiny na konci chrání nádoby před poškrábáním a zvyšují účinnost čištění
  • drátěná rukojeť pro bezpečné držení
  • s očkem na zavěšení