Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění zkumavek
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0218EA 405 CZK
149-0218 17145-005 149-0208 149-0219 149-0220 149-0213 149-0221 149-0214
VWR®, Kartáč na čištění zkumavek
Kartáče
Bílé štětiny. Ideální řešení pro čištění zkumavek a široké řady dalšího laboratorního skla.
  • jednoduché nebo zdvojené množství štětin na konci pro minimalizaci rizika poškrábání skla a pro zvýšení účinnosti čištění
  • rukojeť pro bezpečné uchopení
  • s očkem na zavěšení