Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění kádinek
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0131EA 311 CZK
149-0131 149-0132 149-0133
VWR®, Kartáč na čištění kádinek
Kartáče
Černé přírodní štětiny s dřevěnou rukojetí. Levné řešení pro čištění kádinek a široké řady dalšího laboratorního skla s širokým hrdlem.
  • Chemical resistant bristles
  • Long wooden handle
  • Hanging loop