Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění pipet
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0210EA 413 CZK
149-0210 149-0211 149-0228
VWR®, Kartáč na čištění pipet
Kartáče
Bílé nylonové štětiny s drátěnou rukojetí. Ideální pro čištění odměrných pipet, pipet na mléko a Mohrových pipet.
  • měkké nylonové štětiny pro jemné, ale důkladné čištění
  • dlouhé drátěné držadlo pro bezpečné uchopení
  • smyčka na zavěšení