Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění kádinek
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0135EA 646 CZK
149-0135 17145-074
VWR®, Kartáč na čištění kádinek
Kartáče
Bílé nylonové štětiny s plastovou rukojetí. Ideální řešení pro čištění kádinek a dalšího laboratorního skla válcovitého tvaru.
  • odolný a pevný kartáč
  • autoklávovatelné
Certifikace: Splňuje normy FDA a USDA.