Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění byret
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0215EA 547 CZK
149-0215
VWR®, Kartáč na čištění byret
Kartáče
Bílé přírodní štětiny s drátěnou rukojetí. Ideální pro čištění byret, pipet a dlouhých zkumavek.
  • dlouhé, ohebné držadlo
  • štětiny na konci chrání sklo před poškrábáním
  • s očkem na zavěšení