Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění baněk a lahví
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0108EA 1070 CZK
149-0108 149-0109 149-0110 VWRU17145-041 VWRU17145-063 VWRU17145-020
VWR®, Kartáč na čištění baněk a lahví
Kartáče
Bílé, přírodní štětiny s ohebným plastovým madlem. Vhodné pro čištění Erlenmeyerových baněk, nádob s kulatým a plochým dnem, Kjeldahlových nádob, baněk s hruškovitým tvarem, reakčních a měřících baněk a láhví.
  • Angled handle passes easily through the neck of bottles and flasks
  • Flexible, pliable brush head adapts to the shape of the container to be cleaned
  • Hanging loop