Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění kádinek
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0134EA 828 CZK
149-0134
VWR®, Kartáč na čištění kádinek
Kartáče
Bílé nylonové štětiny s dřevěnou rukojetí. Ideální řešení pro intenzivní a velmi důkladné čištění kádinek a široké řady dalšího laboratorního skla s širokým hrdlem.
  • štětiny odolné proti chemikáliím
  • s velkým množstvím štětin na konci pro minimalizaci rizika poškrábání skla a pro zvýšení účinnosti čištění
  • s očkem na zavěšení