Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění malých nádob
Dodavatel: VWR
149-0203EA 359 CZK
17145-049 149-0203
VWR®, Kartáč na čištění malých nádob
Kartáče
Bílé nylonové štětiny s kovovou rukojetí. Kartáče byly speciálně navrženy pro čištění malých zkumavek, trubiček a široké řady malých nádob.
  • zaoblený konec pro jemné, ale důkladné čištění
  • drátěná rukojeť pro bezpečné držení
  • s očkem na zavěšení