Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění malých nádob
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0222EA 499 CZK
149-0222 149-0216 149-0217
VWR®, Kartáč na čištění malých nádob
Kartáče
Kartáče s bílými nylonovými nebo přírodními štětinami a drátěnou rukojetí. Ideální pro čištění reagenčních baněk, byret, pipet, zkumavek a široké škály dalších laboratorních předmětů o malých průměrech.
  • S bílými nylonovými nebo přírodními štětinami
  • Drátěná rukojeť pro bezpečné držení
  • S očkem na zavěšení