Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění destilačních baněk
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0105EA 689 CZK
149-0105
VWR®, Kartáč na čištění destilačních baněk
Kartáče
Černé nylonové štětiny s dřevěnou rukojetí. Kartáč je speciálně navržen pro čištění destilačních baněk a demižonů.
  • otočná část kartáče pro snazší čištění dna a rohů
  • pro čištění horní vnitřní stěny destilačních baněk a demižonů
  • dřevěné držadlo s očkem na zavěšení