Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění kónických nádob
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0104EA 480 CZK
149-0104
VWR®, Kartáč na čištění kónických nádob
Kartáče
Přírodní černé štětiny s plastovou rukojetí. Kartáč byl speciálně navržený pro čištění kónických nádob, jako jsou kónické odměrné válce, nálevky.
  • kuželovitě zúžené štětiny se zakulacenými špičkami a dva vyčnívající chomáčky na konci zajistí jemné, důkladné čištění
  • ergonomická rukojeť
  • Plastová rukojeť s poutkem na zavěšení