Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění baněk a lahví
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0106EA 1530 CZK
149-0106
VWR®, Kartáč na čištění baněk a lahví
Kartáče
Ideální pro čištění baněk a lahví. Bílé přírodní štětiny s ohebnou plastovou rukojetí.
  • ohebná, otočná plastová rukojeť umožňuje dokonalé vyčištění všech špatně dostupných povrchů uvnitř lahve
  • autoklávovatelné
  • extra široká rukojeť pro bezpečné a pohodlné uchopení