Tisk…
VWR®, Kartáč na čištění lahví
Dodavatel: VWR
VWR®
149-0207EA 641 CZK
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Kartáč na čištění lahví
Kartáče
Černé přírodní štětiny s drátěnou rukojetí. Speciálně navržený tvar umožňuje vyčistit láhev efektivně a důkladně.
  • štětiny se při průchodu hrdlem lahve sklopí a následně se opět rozprostřou
  • dvojnásobná hustota štětin na konci kartáče chrání nádobu před poškrábáním a zvyšuje účinnost čištění
  • s očkem na zavěšení