Tisk…
Hledali jste: Kbelíky
56  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (331-0114)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Buckets made of white food grade PP.
Měrná jednotka: 1 * 30 L
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Made of PP, white.
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Dodavatel: CONTEC
Popis: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Dodavatel: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Buckets, stainless steel 18/10.
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel 18/10.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Made of PP, translucent.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: HDPE, white or black.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Made of PE, transparent.
Katalogové číslo: (CONT2743S)
Dodavatel: CONTEC
Popis: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: RSG
Popis: Nerezové oceli, korozivzdorné, leštěným povrchem.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: LDPE.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Stainless steel.
Dodavatel: Kautex
Popis: HDPE, with graduation.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom