Tisk…
Hledali jste: Byrety
98  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo 3,3, třída AS.
Katalogové číslo: (613-7002)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: State-of-the art motor-operated burette with three calibrated pre-set speeds and accuracy with precision conforming to ISO 8655 standards.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo 3,3, třída AS.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate 3.3 glass, class B.
Dodavatel: Brand
Popis: Různé objemy.
Udržitelná balení
Dodavatel: Brand
Popis: AR-Glas®, třída B.
Dodavatel: Brand
Popis: Sodnovápenaté sklo AR-GLAS®.
Dodavatel: Brand
Popis: Borosilikátové sklo 3.3, třída AS, označení DE-M.
Dodavatel: Brand
Popis: AR-GLAS®.
Dodavatel: Brand
Popis: Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug, LDPE bottle with PP screw closure, 1 m PVC tubing.
Dodavatel: Brand
Popis: Hnědé borosilikátové sklo 5.4, třída B.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Borosilicate glass 3.3, class B.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom