Tisk…
Hledali jste: Kabely
39  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cable, Konektor BNC, 1 m kabel, koaxiální, Coax53, Délka: 1 m
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Create your own cable for optimization of your Masterflex® drive.
Katalogové číslo: (444-2853)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Cable, IEC power cord, Euro plug
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MFLX22050-60)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Optimize performance of your Masterflex® pump.
Měrná jednotka: 1 * 304,8 cm
Katalogové číslo: (MFLX77095-02)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
Měrná jednotka: 1 * 106,68 cm
Katalogové číslo: (MFLX22050-54)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Optimize performance of your Masterflex® pump.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0853)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
Měrná jednotka: 1 * 1 PÁR
Katalogové číslo: (MFLX22050-58)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Optimize performance of your Masterflex® pump.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Dodavatel: Brady
Popis: Cable, Cable, galvanised steel, Délka: 2,4 m
Dodavatel: Bohlender
Popis: Cables connect waste caps with electronic fill level control or sensors to a b.safe display to monitor the fill level.
Dodavatel: WTW
Popis: Cable, AS/IDS-100, connection cable for IDS sensors with waterproof plug head, Délka: 100 m
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom