Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "kalkulacky"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/81/18944981.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (818-0058)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Kalkulačka poskytuje rychlé a přesné výsledky pro 126 typů metrických převodů. Jednoduše zadejte číslo, stiskněte klávesu šipky a odečtěte přesnou hod...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (818-0061)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nenákladná, veliká kalkulačka s napájením na solární článek.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (818-0067)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Metrický převodník umožňuje provádět rychlé a přesné výpočty pro 126 druhů metrických převodů. Do zařízení se jednoduše zadá hodnota (číslo), stiskne ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (818-0062)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pohodlná kapesní kalkulačka, se kterou zvládnete 99 % všech běžných a ostatních výpočtů v laboratoři. Kalkulačka zajišťuje okamžité a přesné výsledky ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (818-0066)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pouzdro z pevného a odolného ABS plastu.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SAFSC6790-1EA)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   The power switches automatically in low light conditions either solar and battery with memory safeguard along with wallet style case.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (818-3410)
Dodavatel:  THEODOR KÍHLER BÜRO-EINRICHTUN
Popis:   Large keys and large screen very readable.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7