Tisk…
Hledali jste: Měřidla posuvná
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vyrobené z nerezové oceli. Životnost baterie je přibližně 10000 hodin.
Katalogové číslo: (238-2100)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (819-0014)
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Caliper with five digit LCD.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAH134170000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAH134150000)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAH134160001)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom