Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (12)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "nadoby-bezpecnostni"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/56/18989756.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Třídit podle:
Dodavatel:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Popis:   These safety barrels are suitable for safe and comfortable handling and storage of larger amounts of flammable liquid.
Dodavatel:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Popis:   Stainless steel.
Dodavatel:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis:   These bench cans for solvent safety have plated steel dasher which work as an effective flame arrester to reduce the risk of fire flashback. Hinged co...
Dodavatel:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis:   These plunger cans are used to dispense flammable liquids and solvents safely, without waste or exposure. The pump base is designed to leave less liqu...
Dodavatel:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis:   Dispensing bottle for flammable liquids, Barva: Průsvitná, Materiál: PE, Ø×H: 89×232 mm, Objem: l l
Dodavatel:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis:   These oily waste cans with galvanized steel body construction with durable powder-coat finish are essential when using solvent soaked cloths and wipin...
Dodavatel:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis:   Safety can, constructed of high-density polyethylene to stand up to tough acids and corrosives, as well as heat, cans are dent, puncture, and chip res...
Katalogové číslo: (JUSU12765)
Blocked
Dodavatel:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis:   Safety containers for corrosives/acids, VWR®, Barva: Bílá, Ø×H: 305×508 mm, Objem: 19 l
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 30
  1  2  3  4  Další