Tisk…
Hledali jste: Přepravky na láhve/nádoby
28  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (215-3582)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Skleněné láhve jsou určené pro uchovávání kapalin, při rozbití však může dojít k smíchání střepů s kapalinou. Tento obal láhví chrání personál i majet...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Guma, barevné.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: HDPE.
Katalogové číslo: (PBIB71350001)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bottle carrier/container, VWR®
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Katalogové číslo: (215-7991)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PC.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (NALG6565-0001)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: HDPE, blue.
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: Stainless steel or steel, coated.
Akce
Dodavatel: BOCHEM
Popis: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Katalogové číslo: (215-0195)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: PP.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: HDPE.
Dodavatel: KARTELL
Popis: PP, coloured.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Made of PP or HDPE.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Tento modulární systém pro přenášení lahví se hodí pro standardní laboratorní lahve, které mají povrch hrdla GL 45.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom