Tisk…
VWR®, Přepravky bezpečnostní pro láhve
Dodavatel: VWR
VWR®
VWRU56608-972EA 0 CZK
VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1384 VWRU56608-982 611-1383 VWRU56608-970 611-1382 611-1381
VWR®, Přepravky bezpečnostní pro láhve
Přepravky Přepravky na láhve/nádoby
Guma, barevné.
  • Handle specially shaped for carrying comfort
  • Service temperature from −45 to +110 °C; steam sterilisable
  • Locating rings in the bottom of the container ensure a gap of about 25 mm between the flask and the container wall
Transportní přepravky s vysokou pevností v tahu byly navrženy pro bezpečný transport nádob obsahujících kyseliny, zásady a rozpouštědla.
Small carriers
Malé přepravky jsou vhodné pro transport láhví o objemu 0,5 ml nebo 1 l.
Large carriers
HVelké přepravky slouží pro přepravu láhví o objemu 2,5 nebo 4 l.