Tisk…
Hledali jste: Škrabky buněčné
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Škrabky jsou speciálně navržené pro snazší a efektivnější sběr buněk. Dostupné ve dvou pozicích čepele - škrabka pro použití v láhvi nebo zdvihač pro ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Designed to facilitate the gentle mechanical removal of adherent cells from growth surfaces. Each scraper has a 18 mm pivoted (pivot angle 60°) scrape...
Dodavatel: Corning
Popis: PS handle, TPE blade. Designed to provide maximum accessibility to the growth surfaces of a variety of culture vessels.
Katalogové číslo: (231-2475)
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Cell scrapers for cell harvesting are available in two lengths, with adjustable blade for optimal application flexibility. Non-pyrogenic.
Dodavatel: Corning
Popis: Useful for the manual harvesting of cells, scrapers are designed for use in flasks and cell lifters for use in harvesting cells (especially stem cells...
Dodavatel: DELTALAB
Popis: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
Katalogové číslo: (22003.)
Dodavatel: Biotium
Popis: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Katalogové číslo: (WITG8.486.200)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BELLCO GLASS INC.
Popis: Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom