Tisk…
VWR®, Kličky a jehly inokulační, jednorázový
Dodavatel: VWR
VWR®
612-9359EA 2300 CZK
612-9359 612-9366 612-9362 612-9361 612-9360
VWR®, Kličky a jehly inokulační, jednorázový
Roztěrky Kličky a jehly inokulační
PS, sterilní.
  • Barevně kódované pro snadnou identifikaci produktu
  • Šestihranná smyčková násada zlepšuje přilnavost, napomáhá orientaci a usnadňuje ředění a vytváření pruhů
  • Gamma sterilizováno
Opakovaně uzavíratelný obal umožňuje snadný přístup k inokulačním kličkám kdykoliv je třeba a následné opětovné zavření pro zajištění kompaktnosti balení. Kličky a jehly jsou v obalu umístěny vzhůru nohama z důvodu minimalizace rizika kontaminace. Volitelný stojan na balení kliček umožňuje snadnou manipulaci jednou rukou, díky čemuž má laborant druhou ruku volnou pro manipulaci s kultivační miskou nebo zkumavkou.
Informace o dodávce: Smyčky jsou dodávány s kalibračním certifikátem v každé krabici.
Balení: 40 kliček v balení (25 balení v krabici)