Tisk…
VWR®, Kličky a jehly inokulační
Dodavatel: VWR
VWR®
612-2495EA 5470 CZK
612-2495 612-2496 612-2497 612-2498
VWR®, Kličky a jehly inokulační
Roztěrky Kličky a jehly inokulační
PS, sterilní. Kalibrované jednorázové inokulační kličky, které jsou vyrobeny z flexibilního nebo pevného plastu pro použití v různých aplikacích a požadavcích v mikrobiologii.
  • pro snadné odlišení jednotlivých produktů mají různé barvy
  • pohodlné balení v tubě, která je navrženo tak, aby se nekutálelo po stole, a je opatřeno zacvakávacím uzávěrem
  • rychlý, jednoduchý a bezpečný přístup ke kličkám bez nutnosti potřeby speciálního držáku
  • kličky mají velmi hladký povrch, díky němuž lze snadno nanášet kultury, délka 210 mm
Informace o dodávce: Kalibrační certifikát je součástí každého balení.