Tisk…
Hledali jste: Svorky
277  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"277"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (241-0032)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní slitina hliníku.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Katalogové číslo: (241-0040)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní slitina hliníku. Svorka s flexibilním ramenem, velikost flexibilního ramene Ø12×200 mm.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Slouží pro spojování tyčí o průměru 8, 12, 13, 16 a 21 mm.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Ideal for securely clamping tubes in place.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Easy visual identification of critical joints for review in your process.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Reusable white acetal copolymer clamps will not rust or corrode.
Akce
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Clamps are double bagged and ready for use in your cleanroom environment.
Katalogové číslo: (MFLX20002-00)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Easy to implement with installed assemblies and systems!
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Secure tubing to connectors, pumps, glassware, and filtration devices.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 250 ml, Určeno pro: 250 ml Erlenmeyer
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Svorky na láhve médií, nerezová ocel, VWR®, Nerezová ocel, Určeno pro: 500 ml
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Držáky na baňky, nerez ocel, VWR®, Nerezová ocel, Určeno pro: 10 ml baňky
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Clamp, Držáky na baňky, nerez ocel (pro Erlenmeyerovy baňky), Určeno pro: 2800 ml
Katalogové číslo: (241-0113)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Compatible with metal and plastic Tri-Clamp® fittings.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 277
no targeter for Bottom