Tisk…
Svorka na stojan s flexibilním ramenem
Dodavatel: Avantor
VWR®
241-0040EA 4420 CZK
241-0040
Svorka na stojan s flexibilním ramenem
Svorky Svorky pro běžné účely
Laboratorní slitina hliníku. Svorka s flexibilním ramenem, velikost flexibilního ramene Ø12×200 mm.
  • zaoblené čelisti svorky potažené vinylem slouží k ochraně přidržovaných součástí
  • běžné flexibilní rameno může být zatíženo maximální hmotností 500 g
Svorka s flexibilním ramenem, velikost flexibilního ramene Ø12x200 mm.
  • zaoblené čelisti svorky potažené vinylem slouží k ochraně přidržovaných součástí
  • běžné flexibilní rameno může být zatíženo maximální hmotností 500 g