Tisk…
Hledali jste: Uzávěry
551  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"551"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, Crimp caps without septa, centre tear off
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, Screw caps with septa, open top, Ecoline, Tvrdost: 45° shore A, Septum: Transparent blue silicone/white PTFE, Tloušťka: 3,0 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Akce
Katalogové číslo: (331-0227)
Dodavatel: LAB3 OWN PRODUCTION
Popis: Šroubovací uzávěr, PP, bílý, s PTFE vložkou, VWR®, Závit: 28,00 mm
Měrná jednotka: 1 * 2.850 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Plug seal cap for 3000 ml
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, PP, Typ: Screw cap, PP, with metal foil/pulp liner
Katalogové číslo: (548-0388)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, PP, Ø: 10 mm, Typ: Černý PP se 7 mm otvorem uprostřed, Tvrdost: 45° shore A, Septum: Silikon bílý/PTFE béžový, Tloušťka: 1,5 mm
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, Hliník, Ø: 8 mm, Typ: Bezbarvý lakovaný hliník, Tvrdost: 60° shore A, Septum: Přírodní kaučuk červeno-oranžový/TEF transparentní, Tloušťka: 1,0 mm
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Chromatography vial closure, Screw caps with septa, open top, Tvrdost: 55° shore A, Septum: White silicone/blue PTFE, cross-slit, Tloušťka: 1,5 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, Crimp caps with septa, open top, high purity, Tvrdost: 45° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Tloušťka: 1,3 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, PP, Screw caps, open top, high purity, Tvrdost: 55° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Tloušťka: 1,0 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, Snap caps, open top, Tvrdost: 45° shore A, Septum: Red PTFE/white silicone/red PTFE, Tloušťka: 1,0 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, PE, Ø: 11 mm, Typ: PE průhledná, měkká verze, Tvrdost: 45° shore A, Septum: Silikonová bílá/PTFE červená, Tloušťka: 1,3 mm
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Chromatography vial closure, Screw caps with septa, open top, 10-425 thread, Tvrdost: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Tloušťka: 1,3 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Víčka Safe-T-Flex jsou flexibilní a jsou navržena pro uzavírání zkumavek přes vrchní rozšířený okraj. Lze je sejmout jednou rukou. Pevné uzavření zaji...
Katalogové číslo: (525-0923)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Purple PP. Sustainable design based on virgin resins.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Udržitelná balení
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 551
no targeter for Bottom