Tisk…
Hledali jste: Uzávěry k láhvím
224  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"224"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: šroubovací uzávěr, Pro: Wide neck bottles, Závit: 32 mm, Pro láhve: 50/100 ml
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Screw cap, Pro: bottles, Závit: 18 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Plug seal cap for 125 ml
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Screw caps, tamper evident, Závit: 28 mm, Barva: Bílá, PP, Určeno pro: Sampling bottles
Katalogové číslo: (216-1288)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Screw caps, Barva: Červený, Určeno pro: Nádobu na moč, 120 ml
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Katalogové číslo: (732-3645)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
Měrná jednotka: 1 * 24 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, Pro: PP 28 bottles, Barva: Bílá, PP, VWR®, Závit: PP 28, Barva: Bílá
Dodavatel: RIXIUS
Popis: Screw cap, PP, black, with PTFE-inlay , Závit: GL 45
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: PP, coloured, with lip seal.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Silicone with PTFE washers.
Dodavatel: RIXIUS
Popis: Screw caps with foam inlay, Závit: GL 45, Barva: Černá, PP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PP plug connectors with hose barb.
Katalogové číslo: (BOHLD651-08)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Blue screw cap and distributor body both made of PTFE.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: PTFE.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PP, white with TPE seal.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 224
no targeter for Bottom