Tisk…
Hledali jste: Uzávěry kapací
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Uzávěr kapací, Závit: 18 mm, Pro láhve: 50/100 ml
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: LDPE, coloured.
Katalogové číslo: (215-2471)
Dodavatel: Kautex
Popis: Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Závit: 18 mm, HDPE, Pro láhve: 10/25/50 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Kautex
Popis: LDPE, natural colour.
Katalogové číslo: (NALGDS2176-0384)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PP, translucent. with polyethylene insert.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: KARTELL
Popis: HDPE, natural colour.
Akce
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 18 mm, Závit: 18 mm, Pro láhve: 100/250/500/1000 ml
Katalogové číslo: (HACH2318506)
Dodavatel: Hach
Popis: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: Brand
Popis: Víko s trubičkou na střičku, Závit: GL 25, LDPE, Pro láhve: 250+500 ml
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Dropper closure for dropping bottles, Screw caps, UNI 1, fast dropping, 4 holes, white, Závit: DIN 18, Pro láhve: 10/20/30/50/100 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom