Tisk…
Hledali jste: Uzávěry ke střičce
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Spray caps for narrow neck bottles, Pro láhve: 250/500 ml, Závit: 25 mm
Katalogové číslo: (RIXI8-2500-18-165E)
Dodavatel: RIXIUS
Popis: Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
Měrná jednotka: 1 * 1.400 KS
Katalogové číslo: (RIXI8-3201-28278BL)
Dodavatel: RIXIUS
Popis: Spray gun made up of polypropylene.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: PP spray attachment.
Dodavatel: Kautex
Popis: Wash bottle closure , LDPE, Určeno pro: Narrow mouth bottles, Pro láhve: 1000 ml, Závit: 28 mm
Dodavatel: KARTELL
Popis: LDPE.
Katalogové číslo: (BELAF116200050)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: PP, durable, chemical resistant.
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom