Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • parametry
    • Skladem (20)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Zástěry"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednorázová zástěra je vyrobena ze směsi 65% LDPE a 35% LLDPE.
Katalogové číslo: (SIOE8007A6DT5/M46)
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIOE8000A6D01G55)
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Katalogové číslo: (BURK2507-1001)
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Plastic apron made of PVC that is suitable for industrial applications.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  DuPont
Popis:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Dodavatel:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Dodavatel:  DuPont
Popis:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 37
  1  2  3  4  5  Další