Tisk…
VWR®, Šaty, PP
Dodavatel: VWR
VWR®
113-8269EA 3270 CZK
113-8269 113-8295 113-8296 113-8294 113-8270
VWR®, Šaty, PP
Jednorázové oděvy
  • bez kapes
  • vázané švy a elastická zápěstí
Délka pro velikost XL: 1100 mm; 570 mm (rukávy).
Barva: bílá nebo modrá
Hustota: 40 g/m²